Läs mer
DL-Äppelsyra, 99+%
Produktkod. 10584051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584051 1 kg Plastflaska 1kg
10256523 250 g Plastflaska 250g
10025723 500 g Plastflaska 500g
11965071 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10584051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125250010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6915-15-7
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
MDL-nummer MFCD00064212
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC-namn 2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic acid
Smältpunkt 128,0 °C till 132,0 °C
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 203 °C
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 558 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 82,70 g/100 g metanol-17,75 g/100 g aceton (20 °C, 45,53 g/100 g etanol-20,70 g/100 g dioxan (20 °C), 0,84 g/100 g dietyleter (20 °C)), praktiskt taget olösligt i bensen
Formel vikt 134.09
Procent renhet 99+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Malic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.