Läs mer
DL-Äppelsyra, BAKER ANALYZED™ Biokemiskt reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548814 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15548814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer P49407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Högkvalitativa biokemikalier för forskningsanvändning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic Acid
CAS 617-48-1
Molekylformel C4H6O5
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxibutandisyra
Molekylvikt (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vikt 134.09
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Biokemiskt reagens
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.60kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-Malic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-Malic acid