Läs mer
dl-Malic Acid, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Malic Acid |
| CAS | 6915-15-7 |
| Smältpunkt | 128°C to 132°C |
| Densitet | 1.60 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 250 g |
| MDL-nummer | MFCD00064212 |
| Synonym | DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, DL-Malic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.09 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DL-Malic acid for biochemistry
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-malic acid