Läs mer
dl-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15854351
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854351 5 kg 5kg
15844351 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15854351 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8147375000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6915-15-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic Acid
Smältpunkt 128°C to 132°C
Densitet 1.60 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 kg
MDL-nummer MFCD00064212
Synonym DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, DL-Malic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Kvalitet Ungraded