Läs mer
DLD Monoclonal Antibody (OTI6G6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA503421S
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17549251
  • 2789.38 SEK / 30µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
DLD Monoclonal antibody specifically detects DLD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
DLD
Monoclonal
0.77 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9BSQ5
Mouse
Affinity chromatography
RUO
83605
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI6G6
Unconjugated
CCM2
aei; after eight protein; branched chain alpha-keto acid dehydrogenase complex subunit E3; deltaD; deltaD transmembrane protein; delta-like protein D; diaphorase; dihydrolipoamide dehydrogenase; dihydrolipoamide dehydrogenase (E3 component of pyruvate dehydrogenase complex, 2-oxo-glutarate complex, branched chain keto acid dehydrogenase complex); dihydrolipoamide: NAD+ oxidoreductase; dihydrolipoyl dehydrogenase mitochondrial-like protein; dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial; DLD; DLDD; DLDH; E3; E3 component of pyruvate dehydrogenase complex, 2-oxo-glutarate complex, branched chain keto acid dehydrogenase complex; GCSL; Glycine cleavage system L protein; glycine cleavage system protein L; LAD; lipoamide dehydrogenase; lipoamide dehydrogenase precursor; lipoamide reductase; lipoyl dehydrogenase; LOW QUALITY PROTEIN: dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial; mitochondrial Dihydrolipoyl dehydrogenase-like protein; OTTHUMP00000206744; OTTHUMP00000206746; OTTHUMP00000206748; OTTHUMP00000206749; PH; PHE 3; PHE3; QflA-16416; QtsA-11266; sc:d0402; unnamed protein product
Full length human recombinant protein of human CCM2 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.