missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DLD Monoclonal Antibody (OTI6G6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
2789.38 SEK
Specifikationer
| Antigen | DLD |
|---|---|
| Klona | OTI6G6 |
| Koncentration | 0.77 mg/mL |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17549251
|
Origene Technologies
TA503421S |
30 μL |
2789.38 SEK
30µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
DLD Monoclonal antibody specifically detects DLD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| DLD | |
| 0.77 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI6G6 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel