Learn More
DNA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifica
Antigen | DNA2 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugate | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | |||||
16898604
|
Proteintech
18727-1-AP-20UL |
20 ÎĽL |
1645.54 SEK
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16888604
|
Proteintech
18727-1-AP-150UL |
150 ÎĽL |
4652.90 SEK
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
This antibody is specific to DNA2.
DNA2 is a conserved helicase/nuclease involved in themaintece of mitochondrial and nuclear DNA stability.Specifica
DNA2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P51530, Q6ZQJ5 | |
1763, 327762 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
DNA2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA2, DNA2L, KIAA0083 | |
Dna2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DNA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech