Läs mer
Domperidone, Thermo Scientific™
Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier
1005.96 SEK - 3560.94 SEK
Kemiska identifierare
CAS 57808-66-9
Molekylformel C22H24ClN5O2
Molekylvikt (g/mol) 425.917
MDL-nummer MFCD00069256
InChI-nyckel FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym domperidone, motilium, nauzelin, domperidonum, domperidona, domperidon, domperidonum inn-latin, domperidona inn-spanish, motillium, motinorm
PubChem CID 3151
ChEBI CHEBI:31515
IUPAC-namn 6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
LEDER C1CN(CCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15485859
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63681.MC
100mg
1005.96 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15495859
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63681.ME
500mg
3560.94 SEK
500mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Domperidone is used as a Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier. The antidopaminergic effects of Domperidone have been correlated to antiemetic and gastroprokinetic action.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Specifikationer
Kemiska identifierare
57808-66-9
425.917
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
3151
6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
C22H24ClN5O2
MFCD00069256
domperidone, motilium, nauzelin, domperidonum, domperidona, domperidon, domperidonum inn-latin, domperidona inn-spanish, motillium, motinorm
CHEBI:31515
C1CN(CCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O
Specifikationer
Domperidone
C22H24ClN5O2
14,3418
Slightly soluble in water.
C1CN(CCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O
425.917
CHEBI:31515
57808-66-9
MFCD00069256
domperidone, motilium, nauzelin, domperidonum, domperidona, domperidon, domperidonum inn-latin, domperidona inn-spanish, motillium, motinorm
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
3151
425.91
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'einecsNumber' : 260-968-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DE2275900
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer