Beskrivning
- Montera i en befintlig behållarförslutning
- Därefter förs pumpen in genom hålet och skruvas fast underifrån
- En matchande containerkoppling ingår inte i leveransen
- Mediumkontaktande delar av PP, PE och rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml/slag |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Lämplig för fat, dunkar, karpojkar eller flaskor, för dosering av vätskor med olika viskositeter, för användning med livsmedel |
| Material | Polypropen, polyeten, rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för livsmedel |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Doseringspump |
| För användning med (utrustning) | Behållare |
| Längd (engelska) | 25 cm |
| Visa mer |