Läs mer
Buerkle™ Dosi-Pump
Produktkod. 10365841 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml/slag
250 ml/slag
30 ml/slag
4 ml/slag
Stängningsstorlek:
21 mm
22 mm
28.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10365841 30 ml/slag 28.5 mm Varje
10270272 4 ml/slag 21 mm Varje
10254301 30 ml/slag 22 mm Varje
10594241 100 ml/slag 28.5 mm Varje
10776485 250 ml/slag 28.5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10365841 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56072030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Dosi-Pump är designad för att dosera vätskor med olika viskositeter och är lämplig för fat, dunkar, carboys eller flaskor.
  • Montera i en befintlig behållarförslutning
  • Därefter förs pumpen in genom hålet och skruvas fast underifrån
  • En matchande containerkoppling ingår inte i leveransen
  • Mediumkontaktande delar av PP, PE och rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml/slag
Färg Vitt
För användning med (applikation) Lämplig för fat, dunkar, karpojkar eller flaskor, för dosering av vätskor med olika viskositeter, för användning med livsmedel
Material Polypropen, polyeten, rostfritt stål, Polypropen, Rostfritt stål
Kvantitet 1
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Doseringspump
Längd (engelska) 28.5 cm
Stängningsstorlek 28.5 mm