Läs mer
Buerkle™ Dosi-Pump
Produktkod. p-8001971 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml/slag
250 ml/slag
30 ml/slag
4 ml/slag
Stängningsstorlek:
21 mm
22 mm
28.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10270272
Brand: Buerkle™ 56071004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Dosi-Pump är designad för att dosera vätskor med olika viskositeter och är lämplig för fat, dunkar, carboys eller flaskor.
  • Montera i en befintlig behållarförslutning
  • Därefter förs pumpen in genom hålet och skruvas fast underifrån
  • En matchande containerkoppling ingår inte i leveransen
  • Mediumkontaktande delar av PP, PE och rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 ml/slag
Färg Vitt
För användning med (applikation) Lämplig för fat, dunkar, karpojkar eller flaskor, för dosering av vätskor med olika viskositeter, för användning med livsmedel
Material Polypropen, polyeten, rostfritt stål
Kvantitet 1
Certifikat och efterlevnad Lämplig för livsmedel
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Doseringspump
För användning med (utrustning) Behållare
Längd (engelska) 25 cm
Stängningsstorlek 21 mm