Läs mer
Doxepin hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent H1-histamine receptor antagonist and a 5-HT receptor antagonist
569.75 SEK - 6843.67 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1229-29-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H22ClNO |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.841 |
| MDL-nummer | MFCD00079135 |
| InChI-nyckel | MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N |
| Synonym | doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride |
| PubChem CID | 6419921 |
| IUPAC-namn | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| LEDER | CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15494919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.03 |
1g |
569.75 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15404929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.06 |
5g |
1758.21 SEK
5g |
Beräknad leverans: 16-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15414929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.14 |
25g |
6843.67 SEK
25g |
Beräknad leverans: 09-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (100 mM), chloroform (1:2), alcohol (1:1), methanol, and DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Kemiska identifierare
| C19H22ClNO | |
| MFCD00079135 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Specifikationer
| Doxepin hydrochloride | |
| C19H22ClNO | |
| UN2811 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 6419921 |
| 1229-29-4 | |
| MFCD00079135 | |
| 14,3435 | |
| Soluble in water (100 mM),chloroform (1:2),alcohol (1:1),methanol,and DMSO. | |
| CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl | |
| 315.841 | |
| 315.84 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-966-8
missing translation for 'rtecsNumber' : HQ4375000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures