Läs mer
Doxycyklinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11420455 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420455 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11420455 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219504410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1776.01 SEK / 10g
    Save 88.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Mer aktiv biologiskt än motsvarande 6b-epimerhydroklorid. Doxycyklinhydroklorid, MP Biomedicals är ett brett spektrum antibiotikum som är effektivt mot gram-positiva och gram-negativa bakterier. Det är ett derivat av oxytetracyklin som används för att inh
Doxycyklinhydroklorid är ett syntetiskt oxytetracyklinderivat och är en medlem av tetracyklinantibiotikagruppen. Det visar antiprotozoegenskaper och är en potent hämmare av MMPs (matrismetallo-proteinaser), såsom typ 1-kollagenas. Det används för att behandla en mängd olika infektioner och för andra biomedicinska tillämpningar.
  • Behandlar kronisk prostatit, bihåleinflammation, bäckeninflammatorisk sjukdom, akne, rosacea och rickettsialinfektioner
  • Hämmar det inflammatoriska svaret av borrelia
  • Används för profylax av mjältbrand (orsakad av Bacillus anthracis)
  • Effektiv mot Yersinia pestis
  • Hämmar kollagensyntesen
  • Används i studier om sårläkning och vävnadsremodellering
  • Eliminerar Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum i reservoarer för gnagare
  • Eliminerar Ixodes scapularis fästingar
Specifications
Fysisk form Pulver
CAS 10592-13-9
Koncentration Arbetskoncentration: Den används vanligtvis vid en koncentration av 20 μg/ml och är stabil i medier vid 37 °C i cirka 5 dagar.
Kvantitet 10 g
Molekylformel C22H25ClN2O8
MDL-nummer MFCD03427564
Synonym Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycycline hyclate, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml, klar, gulaktig till gulgrön lösning) och DMSO (50 mg/ml).
InChI-nyckel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
LEDER [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
IUPAC-namn [(lS,4aR,llR,llaR,12S,12aR)-3-karbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxi-ll-metyl-2,5-dioxo-ll,lla,12,12a-tetrahydro-lH-tetracen-l-yl]-dimetylazanium;
Molekylvikt (g/mol) 480.90
PubChem CID 54706018
Formel vikt 480.9
Kvalitet Not Available
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Doxycycline Hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).