Läs mer
Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™
Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.
919.65 SEK - 3783.50 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 17086-28-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H26N2O9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.455 |
| MDL-nummer | MFCD02682958 |
| InChI-nyckel | FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N |
| PubChem CID | 54684461 |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| LEDER | CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15435979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.06 |
5g |
1024.88 SEK 919.65 SEK / 5g Save 105.23 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15445979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.14 |
25g |
3783.50 SEK
25g |
Beräknad leverans: 09-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 17086-28-1 | |
| 462.455 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| C22H26N2O9 | |
| MFCD02682958 | |
| 54684461 | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
Specifikationer
| Doxycycline monohydrate | |
| Yellow | |
| MFCD02682958 | |
| Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide. | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O | |
| 462.455 | |
| 462.46 (444.44 Anhydrous) |
| 17086-28-1 | |
| C22H26N2O9 | |
| 14,3440 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate | |
| 54684461 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold