Läs mer
Buerkle™ Drop-boy Tappa flaskor
Produktkod. 10438831 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10438831 10 mL
10445951 25 mL
10056901 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438831 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03070010
I lager
Använda Buerkle™ Drop-boy droppflaskor för exakt, pålitlig och repeterbar dispensering av reagens.
  • HDPE
  • Droppa dispenser och separat skruvlock
  • Stängning ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderar Droppa dispenser och separat skruvlock
Material HDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Förslutningstyp Skruvlock