Läs mer
Buerkle™ Drop-boy Tappa flaskor
Produktkod. 10445951 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10445951 25 mL
10438831 10 mL
10056901 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10445951 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03070025
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Buerkle™ Drop-boy droppflaskor för exakt, pålitlig och repeterbar dispensering av reagens.
  • HDPE
  • Droppa dispenser och separat skruvlock
  • Stängning ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Färg White
Diameter (engelska) 1.22 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Inkluderar Droppa dispenser och separat skruvlock
Höjd (metrisk) med stängning 103 mm
Material HDPE
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 65 mm
Höjd (engelska) 2.56 in.
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 0.85 oz.
Form Round
Disponibel Reusable