Läs mer
Berlin Packaging™ Dropper Pipette For Bottle
Beskrivning
10mL,For round neck narrow mouth bottles
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 60 mm |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Bottle |