Läs mer
Kartell SpA Dropping Bottle
Produktkod. 10031071
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10031071 250 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10031071 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0039100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
250 mL dropping bottle, Ranvier type.
  • Dropping bottle
  • Includes a polyethylene tube with rubber teat
  • Capacity: 250 mL
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Färg Clear
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Narrow
Form Round
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Produkttyp Dropping Bottle
Autoklaveringsbar Not Autoclavable