Läs mer
DWK Life Sciences Droppeflaska, bärnsten, soda-limeglas, levereras med slipad pipett, komplett med gummispen
Produktkod. 12621340 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12621340 100 mL Paket med 10
11756958 50 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12621340 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 232702461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.32 SEK
    1698.90 SEK / Paket med 10
    Save 191.42 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Droppa flaska bärnstensfärgad soda lime glas.
Droppa flaskor är lämpliga för vätskor som behöver doseras i små mängder, särskilt droppe för droppe. Bärnstensfärgad glasflaska ger skydd mot ljus för ljuskänsliga reagenser. Levereras med gumminapp och klarslipad dropppipett. Ersättningspipetter av klarglas och spenar av naturgummi finns tillgängliga.
  • Bärnstensfärgad glasflaska ger skydd mot ljus för ljuskänsliga reagenser
  • Klarglaspipett med standardslipad skarv
  • Tät stängning på grund av standard konisk jordfog
  • Napp av naturgummi
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beskrivning Från borosilikat 3.3
För användning med (applikation) Förvaring och dispensering av ljuskänsliga vätskor och reagenser
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras