Läs mer
BRAND™ Amber droppande flaskor med pipett
Produktkod. 10599341 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10599341 100 mL Varje
10324901 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10599341 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 124539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.18 SEK
    201.97 SEK / Paket med 1
    Save 9.21 SEK
    4% Av
I lager
Soda-lime glaskonstruktion. Den utbytbara jordfogsproppen har en integrerad dropppipett med gummibulb.
  • Amber soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderar dropppipett och gummilampa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 150 mm
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Jordfogstoppare med gummibulb