Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoklav slangar i kontinuerlig form
Överlägsen tätningshållfasthet för proppar, tätningar och tunga utrustningsdelar och minimal torktid. Klipp helt enkelt Tyvek slang till önskad längd och värmeförsegla båda ändar stängda med en valideringsbar impuls eller kontinuerlig bandförsegling.
Brand: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK24
57859.75 SEK valid until 2025-09-26
Use promo code "24153" to get your promotional price.
Beskrivning
- Medicinsk grad 1073B Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
- Luddfri (Helmke Drum), inga luftburna partiklar genereras vid användning som steriliseringsförpackning
- Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 krav
- Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 kontrollerade renrum.
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning med en värmeförseglare
- Hydrofobisk
- Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Värmeförsegling | |
Engångsbruk | |
Farmaceutisk utrustning | |
Icke-steril | |
Ånga | |
<125 °C | |
500 ft. | |
24 tum | |
Steriliseringsrulle |
Intyg om överensstämmelse | |
Vitt | |
Ångsterilisering | |
HDPE | |
Ja | |
<250 °F | |
500 fot x 24 tum. | |
152 m | |
61 cm |
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Load Up On Autoclave Essentials
Save up to 80% across a range of autoclave essentials.Promo Code: 24153Expires: 2025-09-26