Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Hydrometrar i vanlig form: för vätskor lättare än vatten
Finns i en mängd olika modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor lättare än vatten i olika intervall från 0,600 till 1,000.
628.11 SEK
Specifikationer
Noggrannhet | ±0,001 |
---|---|
Ökar | 0.001 |
Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST |
Innehåll och lagring | Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
För användning med (applikation) | För vätskor lättare än vatten |
Produktkod | Brand | Specifik viktområde | Noggrannhet | Ökar | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Specifik viktområde | Noggrannhet | Ökar | Längd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
17410254
|
H-B Instrument™
B61801-4700 |
0,900 till 1,000 | ±0,001 | 0.001 | 300 mm |
628.11 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
Beskrivning
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Lagring:
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam.
Specifikationer
±0,001 | |
Spårbar till NIST | |
För vätskor lättare än vatten |
0.001 | |
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |