Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaska, GL 45 gängad hals, GL 32 gängad sidoarm
Produktkod. 10270871 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10270871 5000 mL Varje
10445781 1000 mL Varje
10442911 10,000 mL Varje
10322751 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10270871 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247037309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.74 SEK
    3555.31 SEK / Paket med 1
    Save 435.43 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aspiratorlaboratorieflaska med skruvförslutning och PTFE-nyckelstoppkran
Aspiratorlaboratorieflaska med skruvförslutning, komplett med PTFE-nyckelstoppkran och GL 45 röd PBT-lock.
  • Levereras färdig att använda
  • DURAN™ glas och PTFE nyckel avstängningskran utlopp
  • Tillverkad av praktiskt taget inert, kemiskt resistent DURAN™ glas
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
  • Tabulator med GL 32 gänga
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
För användning med (applikation) Förvaring och dispensering av vätskor och reagens
Material Borosilikatglas (3.3), Silikon, PTFE
Antal per förpackning 1/Pk.
Halsfinish Gängstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 182 mm