Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaska, GL 45 gängad hals, GL 32 gängad sidoarm
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Aspiratorlaboratorieflaska med skruvförslutning, komplett med PTFE-nyckelstoppkran och GL 45 röd PBT-lock.
- Levereras färdig att använda
- DURAN™ glas och PTFE nyckel avstängningskran utlopp
- Tillverkad av praktiskt taget inert, kemiskt resistent DURAN™ glas
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
- Tabulator med GL 32 gänga
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring och dispensering av vätskor och reagens |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Silikon, PTFE |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Halsfinish | Gängstorlek GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 136 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |