Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaska, GL 45 gängad hals, GL 32 gängad sidoarm
Produktkod. 10445781 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10445781 1000 mL Varje
10270871 5000 mL Varje
10442911 10,000 mL Varje
10322751 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10445781 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247035402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2104.52 SEK
    1959.18 SEK / Paket med 1
    Save 145.34 SEK
    6% Av
I lager
DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, GL 45 gänghals, GL 32 gänga sidoarm levereras färdig med PTFE-nyckelstoppkran och GL 45 röd PBT-skruvlock. Tillverkad av kemiskt resistent DURAN™ glas, har den en lättläst graderad skala och full GL 45-gängakompatibilitet.
  • Levereras färdig med PTFE-nyckelstoppkran och GL 45 röd PBT-skruvlock
  • Tillverkad av praktiskt taget inert, kemiskt resistent DURAN™ borosilikatglas
  • Halsen med DIN-gänga GL 45; tabulator med GL 32-gänga
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängade tillbehör för hög mångsidighet
  • Lättläst skala med examensbetyg för att uppskatta innehållet
  • Påbrända, mycket hållbara vita keramiska skalamarkeringar
  • Dosering av vätskor möjlig via PTFE-spindelstoppkranen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Förvaring och dispensering av vätskor och reagens
Material Borosilikatglas (3.3), Silikon, PTFE
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish Gängstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Aspiratorflaska