Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspiratorlaboratorieflaska, standard sidoarm med konisk uttag, komplett med avstängningskran av glas och glaspropp
Produktkod. 10097550 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10097550 2000 mL Varje
15261999 1000 mL Paket med 10
15251999 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10097550 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247026303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2712.75 SEK
    1814.17 SEK / Paket med 1
    Save 898.58 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Aspiratorflaska, komplett med glaskran och glaspropp.
Aspiratorflaskor, kompletta med glaskran. Överensstämmer med ISO 4796, dessa aspiratorer har slipad hals och glaspropp
  • Levereras färdig att använda
  • DURAN™ avstängningskran av glas
  • DURAN™ glaspropp
  • Stort utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (applikation) Förvaring och dispensering av vätskor och reagens
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1/Pk.
Halsfinish Standard konisk fogbotten 19/26
Diameter (metrisk) 134 mm