Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspiratorlaboratorieflaska, standard sidoarm med konisk uttag, komplett med avstängningskran av glas och glaspropp
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
- Supplied ready to use
- DURAN™ glass stopcock
- DURAN™ glass stopper
- Large range of sizes available
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Halsfinish | Standard Taper Joint Bottom 19/26 |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |