Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Aspiratorlaboratorieflaska, standard sidoarm med konisk uttag, komplett med avstängningskran av glas och glaspropp
Produktkod. p-7189467 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15261999
Brand: DWK Life Sciences 247025401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aspiratorflaska, komplett med glaskran och glaspropp.
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
  • Supplied ready to use
  • DURAN™ glass stopcock
  • DURAN™ glass stopper
  • Large range of sizes available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Storage and dispensing of liquids and reagents
Material Borosilicate Glass (3.3)
Antal per förpackning 10/Pk.
Halsfinish Standard Taper Joint Bottom 19/26
Diameter (metrisk) 107 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable