Läs mer
SCAT DURAN™ Brun rund laboratorieflaska
Produktkod. 17714884 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Produktkod. 17714884
Brand: SCAT 501123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieflaskor av borosilikatglas för laboratorier med högsta kvalitetskrav vad gäller motståndskraft, termiskt beteende och lång livslängd.
  • Hög motståndskraft mot kemisk påverkan
  • Utmärkt termiskt beteende för användning upp till 140 °C
  • Lång livslängd tack vare högkvalitativt utförande
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C
  • I olika trådstorlekar, former och färger
  • Valfritt med slipad hals eller med bred halsöppning
  • Varianter med skyddande beläggning finns
  • Inkluderar blått PP-skruvlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelska) 0.44 gal.
Färg Brun
Beskrivning DURAN Laboratorieflaska
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL45
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Smal
Form Rund
Produkttyp Laboratorieflaska