Läs mer
SCAT DURAN™ Genomskinlig rund laboratorieflaska
Produktkod. 10719655 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL45
NS29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk) unitSize
10719655 2000 mL GL45 Varje
17704884 1000 mL NS29/32 -
10675205 5000 mL GL45 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10719655 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 501118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    676.58 SEK / Paket med 1
    Save 60.42 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieflaskor av borosilikatglas för laboratorier med högsta kvalitetskrav vad gäller motståndskraft, termiskt beteende och lång livslängd.
  • Hög motståndskraft mot kemisk påverkan
  • Utmärkt termiskt beteende för användning upp till 140 °C
  • Lång livslängd tack vare högkvalitativt utförande
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C
  • I olika trådstorlekar, former och färger
  • Valfritt med slipad hals eller med bred halsöppning
  • Varianter med skyddande beläggning finns
  • Inkluderar blått PP-skruvlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Klart
Beskrivning DURAN Laboratorieflaska
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL45
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Gängad
Form Rund
Produkttyp Laboratorieflaska