Beskrivning
- Hög motståndskraft mot kemisk påverkan
- Utmärkt termiskt beteende för användning upp till 140 °C
- Lång livslängd tack vare högkvalitativt utförande
- Fullständigt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C
- I olika trådstorlekar, former och färger
- Valfritt med slipad hals eller med bred halsöppning
- Varianter med skyddande beläggning finns
- Inkluderar blått PP-skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0.22 gal. |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | DURAN Laboratorieflaska |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS80 |
| Halsfinish | Bred halsöppning |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |