Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Culture Media Flaska, med pärlkant
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Mikrobiologi är ett viktigt område inom biologi och medicin och handlar om mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer eller virus) och deras livsmiljöer och förhållanden. För detta ändamål är det viktigt att producera rena odlingsmedier på vilka motsvarande mikroorganismer kan växa. Bestrålning av media med IR- eller UV-ljus kan påskynda tillväxten av kulturerna. Kulturflaskor har stora bottenytor som är så plana som möjligt så att skikttjockleken på mediet blir jämnt hög.
- Finns med pärlkant eller rak hals för metallkåpor
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Beredning av kulturer; Flytande kultur |
| Inkluderar | Med pärlkant |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 185 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |