Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med DIN-gänga
Produktkod. p-7189295 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
250 mL, Med PBT-kåpa, Paket med 10
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Med PBT-kåpa
Without Closure
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11736988
Brand: DWK Life Sciences 218033653
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den koniska formen gör den idealisk för att blanda vätskor. Skruvgängan tillåter en tät förslutning av kolven.
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
  • Kolven kan förslutas med ett PBT-lock eller membranlock (tillåter gasutbyte)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial PBT
Diameter (metrisk) bas 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Levereras med eller utan lock
Antal per förpackning 10/Pk.
Trådstorlek GL 32
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Med PBT-kåpa
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med DIN-gänga >