Läs mer
Karl Hecht™ DURAN™ Extraktionsapparat med Dimroth-kondensor
Produktkod. 10257041
Change view
Standard konisk fogkolv:
29/32
Produktkod. Standard konisk fogkolv
10257041 29/32
1 options
Produktkod. 10257041 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41151012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 SEK
    1734.53 SEK / Paket med 1
    Save 1125.47 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Denna extraktionsapparat är enligt Soxhlet.
  • Med standardgrunder
  • Kolvfog storlek 29/32, kondensorfog storlek 34/35
  • Fogstorlekar och kapacitet på utdragare är varaktigt märkta
  • Består av extraktor, dimroth kondensor och rundbottnad kolv
  • Flaskkapacitet på 100mL, extraktionskapacitet på 70mL
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet extraktionsapparat
Kapacitet (metrisk) 100 ml (kolv), 70 ml (extraktor)
Material Borosilikatglas 3.3
Kondensor med konisk fog 34/35
Standard konisk fogkolv 29/32