Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Produktkod. 10251741
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10251741 250 ml Varje
10740612 100 ml Varje
10700612 30 ml Varje
10392951 150 ml Varje
10662361 70 ml Varje
10343051 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10251741 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05395149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 SEK
    940.78 SEK / Paket med 1
    Save 614.22 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För extraktion av vätskor med specifika lätta lösningsmedel. Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet är tillverkade av hållbara DURAN™ slang.
  • Enligt DIN 12602 och Soxhlet
  • Med kon NS 29/32
  • Finns med/utan NS kran
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Spezifikation
Produkttyp Extraktorhuvud
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Duran Glas
Certifikat och efterlevnad DIN 12602
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.