Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Produktkod. 10740612
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10740612 100 ml Varje
10251741 250 ml Varje
10700612 30 ml Varje
10392951 150 ml Varje
10662361 70 ml Varje
10343051 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10740612 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05395137
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För extraktion av vätskor med specifika lätta lösningsmedel. Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet är tillverkade av hållbara DURAN™ slang.
  • Enligt DIN 12602 och Soxhlet
  • Med kon NS 29/32
  • Finns med/utan NS kran
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Produkttyp Extraktorhuvud
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Duran Glas
Certifikat och efterlevnad DIN 12602