Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enligt DIN 12602 och Soxhlet
- Med kon NS 29/32
- Finns med/utan NS kran
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Extraktorhuvud |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Duran Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12602 |