Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktorer
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Dimroth kondensor |
| Produkttyp | Extraktor |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Duran Glas |
| Inkluderar | Dimroth kondensor |
| För användning med (applikation) | För extraktion från fasta ämnen med lösningsmedel |
| Trådstorlek | GL 14 |