Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktorer med Allihn kondensor
Produktkod. 10624012
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10624012 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10624012 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05365037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 SEK
    2701.22 SEK / Paket med 1
    Save 248.78 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Allihn kondensor
Produkttyp Extraktor
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Allihn kondensor
För användning med (applikation) För extraktion från fasta ämnen med lösningsmedel
Trådstorlek GL 14