Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Flaska
Produktkod. 16631076 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16631076 2000 mL
1 options
Produktkod. 16631076 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 219900701
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel
  • Idealisk för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel.
  • Att öka antalet GL 45-inlopp på flaskorna ger bekvämlighet: En extra sidohals gör att ytterligare lösningsmedel kan tillsättas utan att störa huvudtillförsellocket.
  • Bekväm– Sidohalsen tillåter påfyllning av lösningsmedel utan att huvudtillförsellocket tas bort
  • Säkrare– Förslutna flaskor minskar risken för utsläpp och spill av flyktiga organiska föreningar (VOC).
  • Kompatibel - GL 45-gängor passar standard HPLC-anslutningslock
  • Tillverkad av det valda materialet för HPLC lösningsmedelsflaskor: borosilikat 3.3 glas med en mycket låg profil för extraherbara oorganiska joner
  • Rensa DURAN™ är ett borosilikatglas typ 3.3 enligt den internationella standarden ISO 3585, och klassificeras som ett ''Typ I, Klass A lågexpansionsborosilikatglas'' enligt definitionen i ASTM-E438-1992
  • Användbar kapacitet på 2 liter
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • Hållbara vit emalj volymgraderingar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Rengöringsprocedur Labbtvättkompatibel
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) Mobilfasreservoarer för HPLC, reagensförsörjning till vätskehanteringssystem och analysatorer
Inkluderar GL 45 sidohals, två GL 45 inlopp
Material Borosilikatglas (3.3)
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Kvantitet 1
Skruvfärg Blått
Skruvmaterial Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 950 g
Bredd (metrisk) 136 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Blått
Examen 400 till 1800
Nominell kapacitet 2000 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 265.5 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 136 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 3585, Glas Typ I enligt kraven i den aktuella farmakopén i USA USP < 660> Behållare - Glas, europeisk farmakopé EP (3.2.1) Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, japansk farmakopé JP< 7.01> Test för glasbehållare för injektioner, Detta batchcertifikat bekräftar det ASTM Klass A felgränser som krävs av USP är uppfyllda. Certifikatet registrerar medelvärdet, standardavvikelsen för partiet och utfärdandedatum.
Disponibel Återanvändbar