Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Hydra fyrkantig flaska
Produktkod. 16621076 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16621076 1000 mL
1 options
Produktkod. 16621076 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218505453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4198.32 SEK
    3909.35 SEK / Paket med 1
    Save 288.97 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel.
  • Idealisk för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel.
  • Att öka antalet GL 45-inlopp på flaskorna ger bekvämlighet: De fem GL 45-halsarna på en reningsflaska ökar säkerheten och minskar risken för korskontaminering och luftintag.
  • Bekväm– Rensningsflaskan klarar upp till 5 HPLC GL 45 kapsyler
  • Säkrare– Förslutna flaskor minskar risken för utsläpp och spill av flyktiga organiska föreningar (VOC).
  • Kompatibel - GL 45-gängor passar standard HPLC-anslutningslock
  • Tillverkad av det valda materialet för HPLC lösningsmedelsflaskor: borosilikat 3.3 glas med en mycket låg profil för extraherbara oorganiska joner
  • Rensa DURAN™ är ett borosilikatglas typ 3.3 enligt den internationella standarden ISO 3585, och klassificeras som ett ''Typ I, Klass A lågexpansionsborosilikatglas'' enligt definitionen i ASTM-E438-1992
  • 1 liter fyrkantig utrymmesbesparande form
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • Hållbara vit emalj volymgraderingar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Rengöringsprocedur Labbtvättkompatibel
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
För användning med (applikation) HPLC tömningsflaska, reagensförsörjning till vätskehanteringssystem och analysatorer
Inkluderar 4 GL 45 Kepsar, 4 GL 45 Sidohalsar
Material Borosilikatglas (3.3)
Längd (metrisk) 222.5 mm
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Kvantitet 1 st.
Skruvfärg Blått
Skruvmaterial Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 800 g
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Blått
Examen 100 till 800 ml
Nominell kapacitet 1000 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 222.5 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 94 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 34 oz.
Form Square
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 3585, Glas Typ I enligt kraven i den aktuella farmakopén i USA USP < 660> Behållare - Glas, europeisk farmakopé EP (3.2.1) Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, japansk farmakopé JP< 7.01> Test för glasbehållare för injektioner, Detta batchcertifikat bekräftar det ASTM Klass A felgränser som krävs av USP är uppfyllda. Certifikatet registrerar medelvärdet, standardavvikelsen för partiet och utfärdandedatum.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Square Glass Bottle