Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Laboratory Glass Bottles With PP Screw Cap and Pouring Ring
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Service temperature level of screw cap and pouring ring: +140 °C
- Typical applications: storage, sample preparation, transport
- Select sizes available with retrace code
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Clear |
| Material | Glass |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Produkttyp | Laboratory Bottle |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |