Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, förbryllad, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, Graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Under blandning i standard GLS 80™ laboratorieflaskor, rör sig vätskan i en virvlande rörelse som närmar sig en rotation av fast kropp. Hela vätskan, och eventuella suspenderade partiklar, rör sig som en karusell. Detta är ett mycket ineffektivt flödesmönster och mycket lite blandning sker faktiskt. Genom att lägga till tre vertikala bafflar i den inre ytan av GLS 80™ flaskor, störs den virvlande rörelsen, och en mycket effektivare blandning uppstår. Bafflarna förbättrar cirkulationen från topp till botten och ger en större radiell blandning. Bafflarna erbjuder även andra fördelar som att undertrycka bildandet av en central virvel och att reducera dödzoner där blandning inte sker.
- Effektivare blandning tack vare tre vertikala bafflar
- Platt inre bas kompatibel med magnetiska omrörarstänger, eller DURAN™ GLS 80™ magnetiskt omrörarlocksystem
- Bafflarna bildar en kontinuerlig, slät inre yta som gör rengöringen enkel
- Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
- Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
- Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
- Stabilitet på grund av den stora basytan
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Luftning; Upplösande; Emulgering; Homogenisering; Blandning; Avstängning |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |