Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, förbryllad, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, Graderad
Produktkod. 15593527 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15593527 250 mL Varje
15503537 500 mL Varje
15513537 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15593527 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212863658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.68 SEK
    340.96 SEK / Paket med 1
    Save 123.72 SEK
    26% Av
I lager
Sidobafflarna förbättrar avsevärt vätskeblandningen i den breda munnen GLS 80™ flaskor.
Under blandning i standard GLS 80™ laboratorieflaskor, rör sig vätskan i en virvlande rörelse som närmar sig en rotation av fast kropp. Hela vätskan, och eventuella suspenderade partiklar, rör sig som en karusell. Detta är ett mycket ineffektivt flödesmönster och mycket lite blandning sker faktiskt. Genom att lägga till tre vertikala bafflar i den inre ytan av GLS 80™ flaskor, störs den virvlande rörelsen, och en mycket effektivare blandning uppstår. Bafflarna förbättrar cirkulationen från topp till botten och ger en större radiell blandning. Bafflarna erbjuder även andra fördelar som att undertrycka bildandet av en central virvel och att reducera dödzoner där blandning inte sker.
  • Effektivare blandning tack vare tre vertikala bafflar
  • Platt inre bas kompatibel med magnetiska omrörarstänger, eller DURAN™ GLS 80™ magnetiskt omrörarlocksystem
  • Bafflarna bildar en kontinuerlig, slät inre yta som gör rengöringen enkel
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
  • Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
  • Stabilitet på grund av den stora basytan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Luftning; Upplösande; Emulgering; Homogenisering; Blandning; Avstängning
Inkluderar Med skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 95 mm