Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, dubbelväggig (jacket), bred mun, klar, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ dubbelväggiga flaskor med bred mun GLS 80™ Inkludera en integrerad jacka som isolerar innehållet från den yttre miljön. Uppvärmda eller kylda vätskor kan cirkuleras genom manteln för att kontrollera temperaturen i skruven DURAN™ flaska. De DURAN™ dubbelväggiga flaskor erbjuder ett förslutningsbart och mer flexibelt alternativ till bägare med mantel med öppen topp.
- Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
- Säkerställd konsekvent uppvärmning eller kylning tack vare placeringen av 10 mm PTFE inlopps-/utloppsslanganslutningar runt manteln
- Lättläst graderad volymskala på innerkärlet
- GL 18 utloppsslanganslutningar är löstagbara för ökad säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Enkel, billig, mantlad kemostat eller bioreaktor för temperaturkontrollerade reaktioner såsom enzymdigestion; Lagring vid konstant temperatur; Arbeta med endo- eller exotermiska reagenser; Stor köldfälla eller kondensor när den används med torris i innerbehållaren |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |