Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, dubbelväggig (jacket), bred mun, klar, graderad
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Integrerad hölje isolerar flaskinnehållet från omvärlden för exakt temperaturkontroll
- Uppvärmda eller kylda vätskor kan cirkuleras genom höljet för att kontrollera temperaturen i den skruvförsedda flaskan
- Bred GLS 80-öppning ger enkel tillgång till flaskinnehållet
- 10 mm PTFE-anslutningar för inlopp/utlopp placerade runt manteln säkerställer jämn uppvärmning eller kylning
- Lättläst graderad volymskala på det inre kärlet
- Avtagbara GL 18-utloppsslangkopplingar för ökad säkerhet
- Förseglbart och mer flexibelt alternativ till öppna bägare med mantel
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Enkel, lågkostnads, mantelad kemostat eller bioreaktor för temperaturkontrollerade reaktioner såsom enzymnedbrytning; Förvaring vid konstant temperatur; Arbete med endo- eller exotermiska reagenser; Stor kallfälla eller kondensor när den används med torris i den inre behållaren |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Show More |