Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Endast laboratorieflaska, bred mun, bärnsten, GLS 80™ Tråd, USP /EP (3.2.1) Ljustransmission, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
- UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning. Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
- Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
- Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
- Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
- Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
- Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
- Stabilitet på grund av den stora basytan
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av ljuskänsliga medier och reagens; Beredning av ljuskänsliga medier och reagens; Provsamling av ljuskänsliga material; Odlingskärl; Förvaring av ljuskänsliga medier och reagens; Transport och frakt av ljuskänsliga medier och reagens; Behållare för vätskehantering |
| Inkluderar | Utan skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 182 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |