Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska med skruvlock och hällring, bred mun, bärnsten, GLS 80™ Tråd
Produktkod. 11321435 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11321435 500 mL Paket med 10
11706918 1000 mL Paket med 10
10437223 5000 mL Varje
10755383 10 L Varje
10323423 20 L Varje
12686167 250 mL Paket med 10
11716918 2000 mL -
11649938 3500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11321435 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1160146
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas med UV-skydd.
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning. Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
  • Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
  • Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
  • Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
  • Stabilitet på grund av den stora basytan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av ljuskänsliga medier och reagens; Beredning av ljuskänsliga medier och reagens; Provsamling av ljuskänsliga material; Odlingskärl; Förvaring av ljuskänsliga medier och reagens; Transport och frakt av ljuskänsliga medier och reagens; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Med skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 101 mm