Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska med skruvlock och hällring, bred mun, bärnsten, GLS 80™ Tråd
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Tillverkad av högrena USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 med utmärkt termisk prestanda och hög kemikaliebeständighet
- Det smälta yttre bärnstenslagret ger UV-skydd upp till cirka 500 nm och uppfyller USP/EP-standarder för flaskans livslängd
- Inre ytor behåller standardglasegenskaper DURAN™ eftersom färg endast appliceras externt
- Bred GLS 80TM-öppning möjliggör enkel åtkomst till flaskinnehållet och insättning av stora trattar
- Speciell GLS 80TM-gängdesign möjliggör snabb öppning och stängning på mindre än ett helt varv
- Optimerad geometri möjliggör enkel fyllning, hällning och rengöring; skedar, stekspadar och pincetter kan användas utan problem
- Stor basyta ger stabilitet under användning
- Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i påbränd, mycket hållbar vit keramisk emalj
- Permanent Retrace-kod på varje flaska för tillverkningsspårbarhet
- Levereras komplett med blå proppropenskruvlock och droppfri gjutring klassad för användning upp till 140 °C
- Fullt autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C; följer ISO 4796-1
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av ljuskänsliga medier och reagens; Beredning av ljuskänsliga medier och reagens; Provsamling av ljuskänsliga material; Odlingskärl; Förvaring av ljuskänsliga medier och reagens; Transport och frakt av ljuskänsliga medier och reagens; Behållare för vätskehantering |
| Inkluderar | Blå proppropenskruvlock och gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Show More |