Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska med skruvlock och hällring, bred mun, bärnsten, GLS 80™ Tråd
Produktkod. p-7189312 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11321435
Brand: DWK Life Sciences 1160146
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas med UV-skydd.
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning. Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
  • Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
  • Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
  • Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
  • Stabilitet på grund av den stora basytan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av ljuskänsliga medier och reagens; Beredning av ljuskänsliga medier och reagens; Provsamling av ljuskänsliga material; Odlingskärl; Förvaring av ljuskänsliga medier och reagens; Transport och frakt av ljuskänsliga medier och reagens; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Med skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 101 mm